Merck
Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
ABE2696
Sigma-Aldrich
Anti-GADD45 alpha-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Growth arrest and DNA damage-inducible protein GADD45 alpha, DDIT-1, DNA damage-inducible transcript 1 protein
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GADD45A(1647)
Allgemeine Beschreibung
Das Wachstumsstopp- und DNA-Schadens-induzierbare Protein GADD45 alpha (UniProt P24522; auch bekannt als DDIT-1, DNA-Schadens-induzierbares Transkript-1-Protein) wird beim Menschen vom GADD45A-Gen (auch bekannt als DDIT1, GADD45) (Gen-ID: 1647) kodiert. GADD45A, GADD45B und GADD45G bilden eine Familie von Sensoren, die bei Säugetieren schnelle Reaktionen auf eine Vielzahl von Stressfaktoren vermitteln können. GADD45-Proteine sind an der zellulären DNA-Reparatur, dem Zellzyklus, dem Zellüberleben, der Apoptose, der Seneszenz und der DNA-Demethylierung unter verschiedenen Stressbedingungen beteiligt. Die Interaktion von GADD45 mit PCNA reguliert die DNA-Replikation und -Reparatur, indem sie die Nukleotid-Exzisionsreparatur stimuliert. GADD45 kann durch direkte Interaktion mit den mit dem Zellzyklus verbundenen Proteinen CDK1 und p21 einen Stillstand des Zellzyklus bewirken. Die direkte Phosphorylierung von MEKK4 durch GADD45 führt zur Aktivierung der JNK- und der p38-Kinase, was zu zellulärer Apoptose bzw. Seneszenz führt. Alle GADD45-Proteine sind in der Lage, miteinander zu interagieren und Homo- oder Hetero-Dimere zu bilden, die für die Funktionen von GADD45 entscheidend sind. GADD45-Proteine werden ubiquitär exprimiert, können aber in ihren Gewebeexpressionsmustern zwischen den drei Mitgliedern variieren. Die Deletion von Gadd45a bei Mäusen führt zu genomischer Instabilität, was wiederum zu einer gestörten Mitose und Zytokinese sowie einer erhöhten Strahlenkarzinogenese führt. Neben der berichteten Antitumoraktivität über die Induktion von Zellapoptose oder Seneszenz in Krebszellen hat sich gezeigt, dass GADD45A auch eine Rolle bei der Erleichterung der Tumorentstehung bei bestimmten Krebsarten spielt.
Spezifität
Dieser polyklonale Antikörper weist GADD45 alpha nach. Die Immunogensequenz ist in GADD45 beta nicht konserviert.
Immunogen
Epitop: N-Terminus
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das der N-terminalen Sequenz von menschlichem GADD45 alpha entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-GADD45 alpha-Antikörper ist für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunhistochemie zum Nachweis von GADD45 alpha validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Zellzyklus, DNA-Replikation & -Reparatur
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies GADD45 alpha-Dimer in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies GADD45 alpha in einem menschlichen Darmkrebs-Gewebeschnitt nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot im Lysat von Mausnierengewebe.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies GADD45 alpha in 10 µg Lysat von Mausnierengewebe.
Zielbeschreibung
~18/36 kDa (Monomer/Dimer) beobachtet. 18,34 kDa (Monomer) berechnet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Verlinkung
Ersetzt: 07-1230
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt.
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable