Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
General description
Immunogen
Application
Stammzellenforschung
Pluripotente & frühe Differenzierung
Immunfluoreszenz-Analyse: Mit 20 μg/ml einer repräsentativen Charge wurde PRDM16 in humanen Gehirnzellen nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Mit 2 µg/ml dieses Antikörpers wurde PRDM16 in 15 µg Rattenhirngewebe-Lysat nachgewiesen.
Hirngewebelysat der Ratte
Other Notes
Disclaimer
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| ABD130 | 04053252910036 |