Alle Fotos(2)
Key Documents
ABC91
Sigma-Aldrich
Anti-HUNK-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Hormonally up-regulated neu tumor-associated kinase, B19, Serine/threonine-protein kinase MAK-V
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HUNK(30811)
Allgemeine Beschreibung
HUNK (Hormonally up-regulated neu tumor-associated kinase) gehört zur Proteinkinase-Superfamilie und ist eine SNF1-verwandte Serin-/Threonin-Kinase, die einen einzigartigen COOH-terminalen (C-terminalen) Teil ohne Homologie zu einem bekannten Protein aufweist. Dieses Protein wird in hohem Maße in der Brustdrüse, der Niere und dem zentralen Nervensystem exprimiert.
Spezifität
Andere Homologien: Maus (87 % Sequenzhomologie) und Ratte (85 % Sequenzhomologie).
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das dem menschlichen HUNK entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-HUNK-Antikörper ist für die Verwendung in WB, IH(P) für den Nachweis von HUNK validiert.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:50–1:250-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies HUNK in menschlichem Gehirn und menschlichem Kleinhirngewebe nach.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in SK-BR3-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wies HUNK auf 10 µg SK-BR3-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~70 kDa beobachtet. Das berechnete Molekulargewicht beträgt 80 kDa, jedoch wurde HUNK in Western Blots als ~70 kDa Bande nachgewiesen. (Gardner, H.P., et al. (2000). Development. 127: 4493-4509.)
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
SK-BR3-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable