Fortfahren mit
ABC137
Anti-ATPIF1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ATPase inhibitor, mitochondrial, Inhibitor of F(1)F(o)-ATPase, IF(1), IF1, ATPIF1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 452,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
€ 452,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
Verwandte Kategorien
General description
ATPIF1 ist ein interessantes Protein, das auf die ATP-Synthase einwirkt und sie daran hindert, ATP zu verstoffwechseln, wenn das mitochondriale Membranpotenzial unter einen Schwellenwert fällt, was die ATP-Synthase in Gang setzt, indem sie ATP hydrolysiert, um Protonen aus der mitochondrialen Matrix zu pumpen und das Ionengleichgewicht wiederherzustellen. ATPIF1 reguliert auch indirekt die Hämsynthese, indem es den mitochondrialen pH-Wert und das Redoxpotential moduliert. ATPIF1 wird in den Mitochondrien exprimiert und seine Aktivität wird durch seine Konformation bestimmt. Homodimere sind aktiv, Homotetramere sind inaktiv und ihre Bildung hängt vom pH-Wert ab. ATPIF1 ist aufgrund seiner Auswirkungen auf ATP und Häm wichtig für die Zellentwicklung, die Häm-Biosynthese, den Energiestoffwechsel, die Angiogenese und die Differenzierung der Erythrozyten.
~12 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Immunogen
Epitop: N-terminale inhibitorische Region & Antiparallele alpha-helical coiled region
GST-markiertes rekombinantes Protein, das der N-terminalen inhibitorischen Region entspricht & Antiparallele alpha-helical coiled region von menschlichem ATPIF1.
Application
Dieser Anti-ATPIF1-Antikörper ist für den Einsatz im Western Blotting und in der Immunzytochemie zum Nachweis von ATPIF1 validiert.
Forschungskategorie
Apoptose & Krebs
Forschungsunterkategorie
Apoptose – Weiteres
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml aus einer repräsentativen Charge wies ATPIF1 in 10 µg HEK293-Zelllysat nach.
Immunzytochemische Analyse: Eine 1:500-Verdünnung aus einer repräsentativen Charge wies ATPIF1 in HeLa-, A431- und NIH/3T3-Zellen nach.
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchen-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blot in T47D-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 2,0 µg/ml dieses Antikörpers wies ATPIF1 auf 10 µg T47D-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Octavian Bucur et al.
Nature protocols, 15(5), 1649-1672 (2020-04-03)
In pathology, microscopy is an important tool for the analysis of human tissues, both for the scientific study of disease states and for diagnosis. However, the microscopes commonly used in pathology are limited in resolution by diffraction. Recently, we discovered
Global Trade Item Number
SKUGTIN
ABC13704055977073171