Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat
Application:
WB
Citations:
8
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer62/pSer67)
Gene Information
human ... SYN1(6853)
Immunogen
Synthetisches Peptid aus Aminosäuren, die die Phosphoserin 62,67-Stelle von Synapsin I der Ratte umgeben.
Application
Der Anti-Phospho-Synapsin I-Antikörper (Ser62, Ser67) weist die Konzentration von Phospho-Synapsin I (Ser62) nach. & wurde veröffentlicht & und für die Verwendung in Western Blotting validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Synapse & Synaptische Biologie
Synapse & Synaptische Biologie
Biochem/physiol Actions
Das Immunogen weist eine 100%ige Homologie mit Maus und Rind auf.
Synapsin I, Phospho-Serin 62,67. Der Antikörper erkennt ein Protein-Dublett von ~78 kDa, das Synapsin I, Phospho-Serin 62,67 entspricht, in Lysaten aus Rattenkortex. Die Immunmarkierung wird durch Präadsorption mit dem als Immunogen verwendeten Phospho-Peptid blockiert, nicht aber durch das entsprechende Dephospho-Peptid.
Physical form
Flüssig in 10 mM HEPES, pH-Wert 7,5, 150 mM NaCl, 100 ug/ml BSA und 50 % Glycerin.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum bis zu 6 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden. Nicht in einem Gefrierschrank mit Abtauautomatik aufbewahren.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?