AB5886
Anti-Caspr2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Contactin-Associated Protein-like 2
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
rat
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CNTNAP2(26047)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES: It is expected that the antibody will also react with mouse due to identical sequence homology. Other species have not been tested.
Immunogen
Anwendung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3