Merck
AB15452
Anti-MAP2-Antikörper
CHEMICON®, chicken polyclonal
Synonym(e):
Microtubule associated protein 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
ICC, IHC
Citations:
19
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-MAP2-Antikörper, Chemicon®, from chicken
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Map2(17756)
Immunogen
Synthetische Peptide, die verschiedenen Regionen des menschlichen/murinen MAP2-Proteins entsprechen.
Application
Der Anti-MAP2-Antikörper erkennt die Konzentration an MAP2 und wurde für die Verwendung in IC, IH in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neuronen & Glial-Marker
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Immunhistochemie: 1:1000-1:2.000 unter Verwendung von 2 % in Paraformaldehyd fixiertem Gewebe.
Immunzytochemie: 1:1000-1:2.000 unter Verwendung von 2 % in Paraformaldehyd fixierten Zellen.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden noch nicht getestet. Aufgrund der ähnlichen Immunogensequenz ist zu erwarten, dass der Antikörper mit allen Menschen reagiert.
MAP2 [Mikrotubuli-assoziiertes Protein 2]
Physical form
Affinitätsgereinigtes Hühner-Immunglobulin. Für dieses Produkt wurden zwei unterschiedliche Antikörper kombiniert. Flüssig in PBS, pH-Wert 7,2 mit 0,02% Natriumazid
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei Lagerung bei 2 - 8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate nach Empfang haltbar.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-MAP2-Antikörper
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c