Fortfahren mit
ABN100
Anti-vesikulärer Acetylcholintransporter (VAChT)-Antikörper
from goat, purified by affinity chromatography
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Vesicular acetylcholine transporter, VAChT, rVAT, Solute carrier family 18 member 3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 535,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC
Citations:
63
€ 535,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, rat
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
57 kDa berechnet
Acetylcholin vermittelt die cholinerge Transmission im zentralen und peripheren Nervensystem und fungiert als wichtiger Modulator der kognitiven, motorischen und kardiovaskulären Funktionen sowie weiterer Prozesse. Die Wirkungen von Acetylcholin werden durch dessen Synthese, Speicherung und Abbau reguliert, woran die verwandten Enzyme Cholin-Acetyltransferase (ChAT), vesikulärer Acetylcholintransporter (VAChT) bzw. Acetylcholinesterase (AChE) beteiligt sind. VAChT kommt vorwiegend in der Membran von präsynaptischen Sekretionsvesikeln vor. Es weist 12 transmembrane Domänen und ein synaptisch-vesikuläres–Zielsignal auf, das am intrazellulären C-terminalen Ende lokalisiert ist. Die Hauptfunktion von VAChT besteht im aktiven Transport von zytoplasmischem ACh über einen elektrochemischen Gradienten in die synaptischen Vesikel, die nach der Zellstimulation ACh freisetzen. VAChT kann die cholinerge Signaltransduktion beeinträchtigen, indem es die relativen Pools von sezerniertem ACh beeinflusst, um postsynaptische Nicotin- und Muskarinrezeptoren zu aktivieren. VAChT wird an seinem Serin-480-Rest im C-terminalen Ende durch Proteinkinase C phosphoryliert. Seine genaue Rolle bei dieser Modifizierung ist zwar noch unklar, doch frühere Studien deuten darauf hin, dass es die Lokalisierung von VAChT an den synaptischen Vesikeln beeinträchtigen kann.
Immunogen
An KLH konjugiertes lineares Peptid, das dem C-Terminus von VAChT der Ratte entspricht.
Epitop: C-Terminus
Application
Anti-vesikulärer Acetylcholintransporter (VAChT)-Antikörper weist den Gehalt an vesikulärem Acetylcholintransporter (VAChT) nach und wurde zur Verwendung in IHC und ELISA in Publikationen beschrieben und validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Signaltransduktion/Neurowissenschaft
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde der vesikuläre Acetylcholintransporter (VACht) in Mittelhirngewebe der Ratte nachgewiesen.
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde der vesikuläre Acetylcholintransporter (VACht) unter Verwendung eines entsprechenden Peptids direkt im ELISA nachgewiesen.
Biochem/physiol Actions
Andere Homologien: Mensch (95 % Sequenzhomologie).
Dieser Antikörper erkennt den C-Terminus des vesikulären Acetylcholintransporters (VAChT).
Physical form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Ziegenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Preparation Note
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Vesikuläres Acetylcholintransporter (VAChT)-Peptid
Mittels immunhistochemischer Analyse beurteilt.
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde der vesikuläre Acetylcholintransporter (VACht) in Mittelhirngewebe der Ratte nachgewiesen.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB4200559MAB5504MAB5504A4
description
from goat, purified by affinity chromatography
description
IgG fraction of antiserum
description
clone 8G9.2, Chemicon®, from mouse
description
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Gene Information
rat ... Slc18A3(60422)
Gene Information
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
Gene Information
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF., western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
technique(s)
western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)