Fortfahren mit
AB4326
Anti-ISL-1-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
ISL LIM homeobox 1, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 467,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
10
€ 467,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
horse, human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ISL1(3670)
General description
Islet-1 (ISL-1) ist ein Transkriptionsfaktor, der für die Embryogenese der Langerhans-Inseln im Pankreas eine wichtige Rolle spielt. Er wird in Untergruppen von Neuronen des Nebennierenmarks und der Spinalganglien, in der inneren Körnerschicht und der Ganglienzellschicht der Retina, in der Epiphyse und in manchen Gehirnregionen exprimiert. In Mausembryonen führt ein Defekt an diesem Gen zu einem Ausbleiben der Differenzierung von Motoneuronen im Neuralrohr. In jüngerer Zeit wurde er als Marker für eine Linie kardialer Progenitorzellen identifiziert, die zu einer Differenzierung in alle 3 Haupttypen von Herzzellen fähig sind: Kardiomyozyten, glatte Muskelzellen und Endothelzellen.
~ 39 kDa
Immunogen
Epitop: Interne Region von ISL-1.
KLH-konjugiertes lineares Peptid, das menschlichen ISL-1 entspricht.
Application
Der Anti-ISL-1-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von ISL-1 (auch bekannt als ISL LIM-Homöobox 1, LIM-Homöodomäne-Transkriptionsfaktor ISL1) und wurde in WB und IHC validiert.
Immunhistochemische Analyse: Eine 1:300-Verdünnung einer früheren Charge wies ISL-1 in Pankreasgewebe der Maus nach.
Biochem/physiol Actions
Aufgrund einer 100%igen Sequenzhomologie wird eine Reaktion mit den häufigsten Wirbeltier-Spezies angenommen.
Dieser Antikörper erkennt ISL-1.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an K562-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wiesen ISL-1 in 10 µg K562-Zelllysat nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABE1948
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
serum, from rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
species reactivity
horse, human, mouse
species reactivity
chicken, hamster, human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable
technique(s)
western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)