Fortfahren mit
AB3795
Anti-Cortactin-Antikörper, phospho-spezifisch [Tyr466]
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Amplaxin, Oncogene EMS1
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
WB
Citations:
1
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr466)
Gene Information
human ... CTTN(2017)
General description
Cortactin ist ein Zytoskelettprotein, das die Anordnung von kortikalem Aktin ermöglicht. Cortactin wird in den meisten adhärenten Zellen verbreitet exprimiert und ist ein wichtiges Substrat der Protein-Tyrosin-Kinase Src sowohl in vivo als auch in vitro. Die Proteinsequenz von Cortactin enthält mehrere aminoterminale Tandem-Repeats einer einzigartigen 37-Aminosäuren-Sequenz, die mit Aktin assoziiert, und eine Src-Homologie-3-Domäne am Carboxyterminus.
Immunogen
Phosphoryliertes synthetisches Cortactin-Peptid (Tyr466), das den Maus-Aminosäureresten um Tyrosin 466 (Tyrosin 470 in der menschlichen Sequenz) entspricht.
Application
Dieser Anti-Cortactin-Antikörper, phospho-spezifisch [Tyr466], ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Cortactin validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Biochem/physiol Actions
Der Antikörper weist das 80–85 kDa Protein von Cortactin.
Physical form
Der Antikörper wird an ein Nicht-Phospho-Peptid adsorbiert, das der Phosphorylierungsstelle entspricht, und mit Phosphopeptiden an Cortactin-Tyrosin 421 und 482 voradsorbiert, um die Kreuzreaktivität zu beseitigen, und dann mit einem phosphorylierten Cortactin-Peptid (Tyr466) affinitätsgereinigt. Der Antikörper ist in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (kein Ca2+, kein Mg2+) pH 7,3 mit 1 mg/ml BSA und 0,05 % Natriumazid erhältlich.
Preparation Note
Kann bei -20 °C bis zu ein Jahr ab Empfangsdatum aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich u. a. zur unautorisierten kommerziellen Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)