Merck
AB3085
Anti-Na+/H+ Austauscher-3-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
NHE3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 μG
€ 472,00
€ 472,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
16
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Slc9A3(24784)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
MABN2414MABN2415AB3081
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
clone
polyclonal
clone
10A8, monoclonal
clone
14D5, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
P48764
UniProt accession no.
P26433
UniProt accession no.
P26433
UniProt accession no.
P19634
General description
93 kDa
Immunogen
Ein 22-AA-Peptid in der zytoplasmischen C-terminalen Domäne von Ratten-NHE3 (Brant et al. 1995; Orlowsji et al. 1992; Chris Yun et al. 1995; Josette & Pouyssegur 1995). Ein Kontrollpeptid ist erhältlich, Best.-Nr. AG779.
Application
Dieser Anti-Na+/H+ Austauscher-3-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA und WB für den Nachweis von Na+/H+ Austauscher-3 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Ionenkanäle & -transporter
Western Blot: 1–10 μg/ml unter Anwendung der Chemilumineszenz-Methode. Eine Bande bei ca. 90 kDa wurde in der Bürstensaummembran detektiert (Yohsioka et al. 1997). ELISA: 1:100.000 unter Verwendung von 50–100 ng Kontrollpeptid pro Well.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt NHE3.
Die Immunogensequenz weist eine 90%ige Homologie mit Maus-NHE3 auf.
Physical form
Affinitätsgereinigtes Immunglobulin. Flüssigkeit in PBS mit 0,1 % BSA.
Immunaffinitätsgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Versanddatum 6 Monate haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Analysis Note
Kontrolle
Nieren-, Jejunum-, Kolon- und Magengewebe
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alena Cherezova et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 33(2), 2156-2170 (2018-09-27)
cAMP is a universal second messenger regulating a plethora of processes in the kidney. Two downstream effectors of cAMP are PKA and exchange protein directly activated by cAMP (Epac), which, unlike PKA, is often linked to elevation of [Ca2+]i. While
Jeffrey Weiss et al.
Endocrinology, 149(12), 6198-6206 (2008-08-23)
The estrogen receptor-alpha (ERalpha) acts through multiple pathways, including estrogen response element (ERE)-dependent (classical) and ERE-independent (nonclassical) mechanisms. We previously created a mouse model harboring a two-amino-acid mutation of the DNA-binding domain (E207A, G208A) that precludes direct binding of ERalpha
Eric D Labonté et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 26(5), 1138-1149 (2014-11-19)
In CKD, phosphate retention arising from diminished GFR is a key early step in a pathologic cascade leading to hyperthyroidism, metabolic bone disease, vascular calcification, and cardiovascular mortality. Tenapanor, a minimally systemically available inhibitor of the intestinal sodium-hydrogen exchanger 3
Jianxiang Xue et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 323(2), F141-F155 (2022-06-01)
Na+/H+ exchanger isoform 3 (NHE3) facilitates Na+ reabsorption and H+ secretion by the kidneys. Despite stronger NHE3 abundance in the thick ascending limb (TAL) compared with the S1 and S2 segments of the proximal tubule, the role of NHE3 in
Zhongyan Lu et al.
Journal of dairy science, 99(1), 733-745 (2015-11-09)
Low sodium content in feed and large amounts of salivary sodium secretion are essential requirements to efficient sodium reabsorption in the dairy cow. It is already known that Na(+)/H(+) exchange (NHE) of the ruminal epithelium plays a key role in
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB308504053252744297