Fortfahren mit
AB26
Goat Anti-Mouse IgG (10mL) KC Antibody
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse
Application:
IP
Citations:
-
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
antibody form
serum
Quality Level
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Preparation Note
Store frozen at -20° C in undiluted aliquots for up to 12 months.Avoid multiple freeze-thaws.