Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 580,00 |
Über diesen Artikel
€ 580,00
Produktname
Anti-Amyloidfibrillen-LOC-Antikörper, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse, rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Nach dem Auftauen bei 4 °C in 0,02 % Natriumazid aufbewahren.
Analysis Note
Dotblot-Analyse: In einer Verdünnung von 1:1.000 wies dieser Antikörper Amyloidfibrillen in Fibrillen und Monomeren, nicht aber in Präfibrillen-Oligomeren nach. Eine Verdünnung von 1:5.000, wie zitiert in Glabe C., et al. (2007) Mol Neurodegener 2, S. 18, zeigt, dass die Bindung mit Monomeren wahrscheinlich nicht-spezifisch und möglicherweise auf eine hohe Konzentration primärer Antikörper zurückzuführen ist.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form serum | antibody form serum | antibody form serum | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) | Gene Information human ... APP(351) |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Amyloidfibrillen-LOC-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1