Fortfahren mit
AB9234
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-oligomer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 557,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
rat, eukaryotes, mouse
Application:
ELISA, IF, IHC (p), IP, WB
Citations:
48
€ 557,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1012
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Amyloid-Oligomer-Antikörper, αβ, oligomerisch, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, eukaryotes, mouse
species reactivity (predicted by homology)
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... APP(351)
General description
Monomere Amyloid-Proteine können manchmal zu zerstörerischen Amyloidfibrillen oligomerisieren. Amyloidogene Konformationen von nicht krankheitsbezogenen Proteinen können durch teilweise Fehlfaltung von Proteinen oder Denaturierung entstehen. Bei krankheitsbedingter Oligomerisierung lagern sich durch die extensive Amyloid-Oligomerisierung Plaques in Nervengewebe an, das mit der Symptomatik von Morbus Alzheimer korreliert.
Immunogen
Epitop: Oligomer
Application
Der Anti-Amyloid-Oligomer-Antikörper, αβ, oligomerisch, ist ein Antikörper gegen Amyloid-Oligomere zur Verwendung in ELISA, IF, IH, IH(P), IP und WB.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge wurde in einer Konzentration von 1:1.000–1:10.000 verwendet.
Immunpräzipitation:
Eine frühere Charge wurde in einer Konzentration von 1:1.000 verwendet. Der empfohlene Zelllysepuffer ist RIPA. Empfohlenes Erfassungsmittel sind magnetische Beads (Dynabeads). Bekanntes co-ausfällendes Polypeptid: Amyloid beta, alpha-Synuclein-Oligomere.
ELISA (direkt):
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in ELISA verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Erkennt Amyloid-Oligomere. Der Antikörper erkennt alle Typen von Amyloid-Oligomeren. Anscheinend erkennt der Antikörper ein Peptid-Backbone-Epitop, das allen Amyloid-Oligomeren gemeinsam ist, nicht aber bei nativen Proteinen, amyloidogenen Monomeren oder reifen Amyloid-Fibrillen gefunden wird. Dieser Antikörper wird als A11 bezeichnet.
Physical form
Kaninchenserum. Enthält keine Konservierungsmittel.
Nicht aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Analysis Note
Beurteilt mittels Western Blotting an Maushirnlysat.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-Verdünnung dieses Antikörpers wies AMYLOID-OLIGOMERE in 10 μg Maushirnlysat nach.
Kontrolle
Gehirn
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5213AB2286AB2287
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
serum
antibody form
ascites fluid
antibody form
serum
antibody form
serum
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P05067
UniProt accession no.
P05067
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
Gene Information
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
Gene Information
human ... APP(351)
mouse ... App(11820)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using formic acid-treated, formalin-fixed, human Alzheimer′s disease (AD) brain sections., indirect ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kaolin-induced chronic hydrocephalus accelerates amyloid deposition and vascular disease in transgenic rats expressing high levels of human APP.
Silverberg, GD; Miller, MC; Pascale, CL; Caralopoulos, IN; Agca, Y; Agca, C; Stopa, EG
Fluids and Barriers of the Cns null
Clustering and internalization of toxic amylin oligomers in pancreatic cells require plasma membrane cholesterol.
Trikha, S; Jeremic, AM
The Journal of Biological Chemistry null
Sónia S Leal et al.
The Journal of biological chemistry, 288(35), 25219-25228 (2013-07-19)
Imbalance in metal ion homeostasis is a hallmark in neurodegenerative conditions involving protein deposition, and amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is no exception. In particular, Ca(2+) dysregulation has been shown to correlate with superoxide dismutase-1 (SOD1) aggregation in a cellular model
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB923404053252369469