Merck
AB1991
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
Anti-CMT2CC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
avian, reptile
Application:
IHC (p), WB
Citations:
37
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Neurofilament-H-(200-kDa-)Antikörper, Lysin-Serin-Prolin-Wiederholung, serum, Chemicon®
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
avian, reptile
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NEFH(4744)
General description
Neurofilamente sind eine Art von Intermediärfilamenten, die als wichtige Elemente des Zytoskeletts zur Unterstützung des Zytoplasmas von Axonen dienen. Sie sind die am häufigsten vertretenen fibrillären Komponenten des Axons und durchschnittlich 3–10-mal häufiger als dessen Mikrotubuli. Neurofilamente (Durchmesser 10 nm) sind aus drei verschlungenen Protofibrillen aufgebaut, die wiederum aus jeweils zwei tetrameren Protofilamentkomplexen aus monomeren Proteinen bestehen. Die Neurofilament-Triplett-Proteine (68/70, 160 und 200 kDa) treten im zentralen wie im peripheren Nervensystem auf und sind gewöhnlich Neuronen-spezifisch. Das 68/70-kDa-NF-L-Protein kann sich selbst zu einer filamentösen Struktur assemblieren, für die Co-Assemblierung der 160-kDa-NF-M und 200-kDa-NF-H-Proteine muss jedoch das 68/70-kDa-NF-L-Protein vorhanden sein. Neurome, Ganglioneurome, Gangliogliome, Ganglioneuroblastome und Neuroblastome färben positiv auf Neurofilamente. Auch wenn Neurofilamente typischerweise auf Neuronen beschränkt sind, wurden sie auch in Paragangliomen sowie in Phäochromozytomen inner- oder außerhalb der Nebenniere nachgewiesen. Karzinoide, neuroendokrine Karzinome der Haut und Haferzellkarzinome der Lunge exprimieren ebenfalls Neurofilamente. Weitere Informationen zu Neurofilamenten finden Sie in der Tabelle mit Zelltyp-spezifischen Markern für das Nervensystem im Abschnitt CHEMICON Technischer Kundendienst.
Immunogen
Epitop: Lysin-Serin-Prolin-Wiederholung
Rekombinantes Fusionsprotein aus E. coli, das 37 Lysin-Serin-Prolin-Wiederholungen von Ratten-NF-H enthält.
Application
Forschungsunterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Dieser Anti-Neurofilament-H-(200-kDa-)Antikörper, Lysin-Serin-Prolin-Wiederholung, ist zur Verwendung in IH(P), WB und IH für den Nachweis von Neurofilament H (200 kDa) validiert.
Immunhistochemie: AB1991 wird in einer Verdünnung von 1:250–1:1.000 nicht durch den Grad der Neurofilament-Phosphorylierung beeinträchtigt und eignet sich besonders gut zum Nachweis von dendritischen und perikaryalen Neurofilamenten.
Immunblotting
Elektronenmikroskopie
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
Starke Reaktivität mit der wichtigsten Neurofilament-Untereinheit HF-H. Da eine zweite Neurofilament-Untereinheit, NF-M, ebenfalls einige Lysin-Serin-Prolin-Sequenzen (KSP) enthält, besteht im Allgemeinen auch eine gewisse Reaktivität mit diesem Protein. AB1991 färbt sowohl phosphorylierte als auch dephosphorylierte Neurofilamente.
Physical form
Reine Antisera vom Kaninchen.
Preparation Note
Kann bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate aufbewahrt werden. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c