Wichtige Dokumente
AB15794
Sigma-Aldrich
Anti-Dexras1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Activator of G-Protein Signaling 1, AGS1
Größe auswählen
100 μL
€ 557,00
€ 557,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 557,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 557,00
Voraussichtliches Versanddatum18. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
rat (100% immunogen homology), human (100% immunogen homology)
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... RASD1(51655)
Allgemeine Beschreibung
Dexras1 gehört zur Superfamilie der RAS-G-Proteine und bindet direkt an die Gialpha-Untereinheit heterotrimerer G-Proteine, wo es anscheinend den Guanin-Nukleotid-Austausch an Gialpha fördert. Dexras1 ist durch Stickoxid-Synthase beteiligt an der NMDA-Rezeptor-Signalisierung.
Spezifität
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Dexras1 (Aktivator von G-Protein Signaling 1, AGS1). Mittels Western Blot erkennt der Antikörper eine Bande bei ~ 33 kDa auf Maushirnextrakt. Der Antikörper wird zum Nachweis von Dexras1 in Lysat brauner Adipozyten eingesetzt.
Immunogen
Synthetisches Peptid.
Anwendung
Dieser Anti-Dexras1-Antikörper ist zur Verwendung in WB für den Nachweis von Dexras1 validiert.
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Forschungsunterkategorie
Neurale Signalisierung
Western Blot: 1:1.000 an Gehirnextrakt der Maus.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Physikalische Form
Flüssigkeit in PBS. Ohne Konservierungsmittel
Immunaffinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -70 °C 6 Monate ab Lieferdatum
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marek Lenarczyk et al.
Journal of molecular histology, 46(2), 123-136 (2014-12-24)
Activators of G-protein Signaling (AGS) are a family of accessory proteins that were discovered as modulators of heterotrimeric G-protein subunits. The primary aim of the present study was to localize Group I and II AGS proteins and determine the renal
Yu Zhang et al.
Aging cell, 17(3), e12754-e12754 (2018-03-27)
In neurons, increased protein-protein interactions between neuronal nitric oxide synthase (nNOS) and its carboxy-terminal PDZ ligand (CAPON) contribute to excitotoxicity and abnormal dendritic spine development, both of which are involved in the development of Alzheimer's disease. In models of Alzheimer's
Li-Juan Zhu et al.
Journal of neurochemistry, 146(5), 598-612 (2018-06-03)
Anxiety disorders are associated with a high social burden worldwide. Recently, increasing evidence suggests that nuclear factor kappa B (NF-κB) has significant implications for psychiatric diseases, including anxiety and depressive disorders. However, the molecular mechanisms underlying the role of NF-κB
Sudhir G Tattikota et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 12(5), 1214-1225 (2013-01-30)
Argonaute2 (Ago2) is an established component of the microRNA-induced silencing complex. Similar to miR-375 loss-of-function studies, inhibition of Ago2 in the pancreatic β-cell resulted in enhanced insulin release underlining the relationship between these two genes. Moreover, as the most abundant
Sudhir G Tattikota et al.
Cell metabolism, 19(1), 122-134 (2013-12-24)
Pancreatic β cells adapt to compensate for increased metabolic demand during insulin resistance. Although the microRNA pathway has an essential role in β cell proliferation, the extent of its contribution is unclear. Here, we report that miR-184 is silenced in