Fortfahren mit
AB1032
Anti-Versican-Antikörper, a.a. 535-598 Maus-Versican
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
GAG alpha Domain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 463,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
21
€ 463,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... VCAN(1462)
General description
Versican ist ein großes Chondroitinsulfat-Proteoglycan mit mehreren Domänen, das von Fibroblasten und anderen Zelltypen sekretiert wird. Es enthält eine N-terminale Hyaluronsäure (HA) bindende Domäne. Dieses ist eine Domäne mit Homologie zu den G1- und G2-Domänen von Aggrecan (G1 ist die Hyaluronsäure bindende Region), zum Link-Protein von Knorpelgewebe, das die Bindung von Aggrecan an Hyaluronsäure stabilisiert, und zum Hyaluronanrezeptor CD44. Des Weiteren hat Versican eine Lektin-ähnliche Domäne, eine C-terminale Komplement-Repetition und zwei EGF-ähnliche Repetitionen, die alle in Aggrecan vorkommen. Versican hat eine Molekülmasse von ca. 1.000 kDa, wobei der Kern mit 400 kDa aus den 2409 Aminosäuren beiträgt und die 12 bis 15 kovalent gebundenen Chondroitinsulfatketten den Rest ausmachen.
Immunogen
Epitop: A.S. 535-598 von Maus-Versican
GST-Fusionsprotein mit Aminosäuren 535-598 von Maus-Versican.
Application
Dieser Anti-Versican-Antikörper, a.a. 535 598 aus Maus-Versican ist für die Verwendung in IP, WB, IH(P) zum Nachweis von Versican validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
EZM-Proteine
Immunhistochemie (in Formalin fixiert, in Paraffin eingebettet): 10 μg/ml. Vor dem Färben muss das Gewebe mit Chondroitinase behandelt werden. {0,5 E/ml in 100 mM Tris-HCL pH 7,2-7,4, 30 Minuten bei Raumtemperatur} Anschließend Blockieren und Färben.
Western Blot: 0,5 μg/ml
Immunpräzipitation
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Anwender bestimmt werden.
Biochem/physiol Actions
GAG-alpha-Domäne von Maus-Versican
Physical form
Das Immunglobulin wurde mittels Affinitätschromatographie aufgereinigt und wird in PBS ohne Konservierungsstoffe angeboten. Anti-GST wurde nicht adsorbiert.
Format: Aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Analysis Note
Kontrolle
Immunhistochemie Positivkontrolle: Umliegendes Knorpelgewebe, Neuralrohr / Hirn, Western Blot-Positivkontrolle: Hirn von neugeborenen Mäusen
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HPA004726V5639ABT1370M
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
serum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
UniProt accession no.
P13611
UniProt accession no.
P13611
UniProt accession no.
P13611
UniProt accession no.
Q9ERB4
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
AB103204053252321450