Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
black filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter
description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
MF-Millipore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp.
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
150 μm
gravimetric extractables
4%
color
black
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.8 μm pore size, 82 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Die MF-Millipore
Eigenschaften & Vorteile:
- Vielseitiger Filter für biologische und Umweltüberwachungsanwendungen
- Erhältlich in einer Reihe an Porengrößen, in Schwarz oder Weiß, mit oder ohne gerasterter Oberfläche
- Kompatibel mit Ethylenoxid, Gammabestrahlung und Autoklavieren
Application
- Fluoreszenzassays
- Partikelüberwachung
- Überwachung der Luftqualität
- Mikroplastik
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black | description MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description MF-Millipore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white | description MF-Millipore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring |
| diam. 47 mm | diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 37 mm |
| pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity | pore size 0.8 μm pore size, 82 % porosity |
| parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 75 °C max. temp., 190 mL/min-cm2 water flow rate | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. | parameter 16 L/min-cm2 air flow rate, 190 mL/min-cm2 water flow rate, 75 °C max. temp. |
| manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ | manufacturer/tradename MF-Millipore™ |
| material black filter, plain filter, mixed cellulose esters (MCE) membrane | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter | material cellulose membrane, mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, white filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MCE-Membranfilter, Porengröße 0,8 μm
signalword
Danger
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?