Fortfahren mit
9.67100
Dip tube
for use with 25L combi container for withdrawal system
Synonym(e):
Dip tube 30 l barrel for threaded adapter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 133,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 133,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
compatibility
for use with 25L combi container for withdrawal system
shipped in
ambient
General description
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour fût en acier inoxydable de 30 L pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
902335901756902591
Dip tube for use with withdrawal system for stainless steel barrels and drums
Supelco
902335
Dip tube
Dip tube for use with 25L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Supelco
901756
Dip tube
Dip tube for use with 190L withdrawal system, 2 in. adapter (threaded)
Supelco
902591
Dip tube
compatibility
for use with 25L combi container for withdrawal system
compatibility
for use with withdrawal system for stainless steel barrels and drums
compatibility
for use with 25L withdrawal system
compatibility
for use with 190L withdrawal system
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dip tube