8.55134
Ramage Amide AM resin
Novabiochem®
Synonym(e):
2-{[(R,S)-5-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl-amino)-10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-2-yl]oxy}acetyl-AM resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Form
beads
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] R. Ramage, et al. (1993) Tetrahedron Lett., 34, 6599.
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kügelchen
Beladung (Photometrische Bestimmung des Fmoc-Chromophors nach Abspaltung mit DBU/DMF): 0.40 - 0.80 mmol/g
Aufquellvolumen (in DMF): chargenspezifischer Wert
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Novabiochem® offers a wide range of linkers and derivatized resins for Fmoc solid-phase peptide synthesis with specialized protocols.
Protokolle
Review various resins like Merrifield, trityl-based, and hydroxymethyl-functionalized for peptide immobilization for diverse applications.