8.55048
Wang resin co. (100-200 mesh) Novabiochem®
Synonym(e):
4-Chloromethylstyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Lagertemp.
room temp
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable