Wichtige Dokumente
8.53118
Sigma-Aldrich
Trt-Cys(Trt)-OH.DEA Novabiochem®
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable