Fortfahren mit
8.53058
Boc-Abu-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Boc-Abu-OH, N-α-t.-Boc-L-α-aminobutyric acid,t.-Boc-L-2-aminobutanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 594,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 594,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
70-74 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(C(CC)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-5-6(7(11)12)10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChI key
PNFVIPIQXAIUAY-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard building block for introduction of aminobutyric acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Application
Boc-Abu-OH Novabiochem®. CAS 34306-42-8, molar mass 203.24 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -20.0 - -16.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0101
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
853003853064853001
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
70-74 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boc-Abu-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)