8.52261
Di-tert-butyl dicarbonate
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Produktbezeichnung
Di-tert-butyl dicarbonate, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥97.0% (GC)
Form
crystalline solid
Selbstzündungstemp.
460 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Eignung der Reaktion
reaction type: Coupling Reactions
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp (Schmelzpunkt)
20-24 °C
Übergangstemp.
flash point 37 °C
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChIKey
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Kristalle bis kristalline Masse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
98.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
37 °C - closed cup