8.52199
Fmoc-Asp(OtBu)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Asp(OtBu)-Thr(psiMe,Mepro)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N4([C@@H]([C@H](OC4(C)C)C)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C30H36N2O8/c1-17-25(27(35)36)32(30(5,6)39-17)26(34)23(15-24(33)40-29(2,3)4)31-28(37)38-16-22-20-13-9-7-11-18(20)19-12-8-10-14-21(19)22/h7-14,17,22-23,25H,15-16H2,1-6H3,(H,31,37)(H,35,36)/t17-,23+,25+/m1/s1
InChIKey
NKQJRYSIZOXCTJ-LAMXGVLKSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Optische Drehung α 25/D (c=1 in Methanol): -23.5 - -18.5 °
Reinheit (DC(011A)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 97.0 % (a/a)
Verunreinigungen (einzeln): ≤ 1.00 % (a/a)
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 2.0 %
Acetat (IC): ≤ 0.1 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Protokolle
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.