8.52098
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Glu(EDANS)-OH
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fmoc-Glu(EDANS)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(ccc2)NCCNC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC3c4c(cccc4)c5c3cccc5)C(=O)O)ccc1
InChI
1S/C32H31N3O8S/c36-30(34-18-17-33-27-13-5-12-25-24(27)11-6-14-29(25)44(40,41)42)16-15-28(31(37)38)35-32(39)43-19-26-22-9-3-1-7-20(22)21-8-2-4-10-23(21)26/h1-14,26,28,33H,15-19H2,(H,34,36)(H,35,39)(H,37,38)(H,40,41,42)/t28-/m0/s1
InChIKey
HPYLYODKLGEPPX-NDEPHWFRSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. W. Drijfhout, et al. in ′Peptides, Chemistry, Structure & Biology, Proc. 14th American Peptide Symposium′, P. T. P. Kaumaya & R. S. Hodges (Eds), Kingswinford, Mayflower Scientific Ltd., 1996, pp. 129.
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.0 % (a/a)
Reinheit (DC(CMA1)): ≥ 95 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 95.0 % (a/a)
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.