Fortfahren mit
8.52054
Fmoc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Met(O)-OH, N-α-Fmoc-L-methionine-DL-sulfoxide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
387.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O)C
InChI
1S/C20H21NO5S/c1-27(25)11-10-18(19(22)23)21-20(24)26-12-17-15-8-4-2-6-13(15)14-7-3-5-9-16(14)17/h2-9,17-18H,10-12H2,1H3,(H,21,24)(H,22,23)/t18-,27?/m0/s1
InChI key
CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
General description
Standard building block for introduction of methionine sulfoxide amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
Fmoc-Met(O)-OH Novabiochem®. CAS 76265-70-8, molar mass 387.45 g/mol.
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1112
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)