Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
130-145 °C (decomposition)
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
[n]4(cnc(c4)C[C@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)C(=O)O)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C40H33N3O4/c44-38(45)37(42-39(46)47-26-36-34-22-12-10-20-32(34)33-21-11-13-23-35(33)36)24-31-25-43(27-41-31)40(28-14-4-1-5-15-28,29-16-6-2-7-17-29)30-18-8-3-9-19-30/h1-23,25,27,36-37H,24,26H2,(H,42,46)(H,44,45)/t37-/m0/s1
InChI key
XXMYDXUIZKNHDT-QNGWXLTQSA-N
General description
Standardbaustein für die Einführung von Histidin-Aminosäureresten durch Fmoc-SPPS
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Fmoc-Aminosäuren für die Peptidherstellung
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] P. Sieber, et al. (1987) Tetrahedron Lett., 28, 6031.
Analysis Note
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Farbindex (0,5 M in DMF): ≤ 160 Hazen
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99,8 % (a/a)
Reinheit (HPLC): ≥ 99,0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-His(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-His(Trt)-His(Trt)-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Fmoc-His-OH (HPLC): ≤ 0,1 % (a/a)
Gehalt an freien Aminosäuren (GC): ≤ 0,2 %
Reinheit (TLC(011A)): ≥ 98 %
Reinheit (TLC(0811)): ≥ 98 %
Löslichkeit (25 mmol in 50 mL DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 97,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 2,0 %
Ethylacetat (HS-GC): ≤ 0,5 %
Acetat (IC): ≤ 0,02 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-His(Trt)-OH
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?