Fortfahren mit
8.51082
5(6)-Carboxyfluorescein
Novabiochem®
Synonym(e):
5(6)-Carboxyfluorescein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 49,20
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H12O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
376.32
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
276-331-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 49,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
powder
reaction suitability
reagent type: fluorescent-labelling reagent
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O6C8(c9c(cc(cc9)O)Oc%10c8ccc(c%10)O)c7c(ccc(c7)C(=O)O)C6=O.O1C3(c4c(cc(cc4)O)Oc5c3ccc(c5)O)c2c(cc(cc2)C(=O)O)C1=O
InChI
1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
InChI key
BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
General description
Novabiochem®′s 5(6)-carboxyfluorescein (FAM; λem494 nm; λex518 nm) is a useful tool for preparing fluorescently-labeled peptides. It is supplied as a mixture of 5-and 6-isomers, making it cost effective for those applications which do not require a single isomer dye.
Associated Protocols and Technical Articles
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Application
5(6)-Carboxyfluorescein Novabiochem®. CAS 72088-94-9, molar mass 376.32 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): yellow to orange
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC (EtOAc/MeOH/H2O/DIPEA 60 : 30 : 10 : 3)): ≥ 97 %
Assay isomers (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0149
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5(6)-Carboxyfluorescein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)