Fortfahren mit
8.51042
HMBA
Novabiochem®
Synonym(e):
HMBA, 4-Hydroxymethylbenzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 160,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 624,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 160,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: linker
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
183-185 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCc1ccc(cc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
InChI key
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
General description
Base-labile, TFA-stable linker for Fmoc SPPS. Peptide release can be effected with a variety of nucleophiles to generate peptides with various C-terminal carboxy modifications.
Analysis Note
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-60-0007
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)