Fortfahren mit
8.51032
Trt-NH-(PEG)2-NH2 (15 atoms)
Novabiochem®
Synonym(e):
Trt-NH-(PEG)₂-NH₂ (15 atoms), O-(N-Trt-3-aminopropyl)-O′-(3-aminpropyl)-diethyleneglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H38N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.62
MDL number:
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥97% (TLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
transition temp
flash point 110 °C (External MSDS)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(CCCOCCOCCOCCCN)C(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C29H38N2O3/c30-18-10-20-32-22-24-34-25-23-33-21-11-19-31-29(26-12-4-1-5-13-26,27-14-6-2-7-15-27)28-16-8-3-9-17-28/h1-9,12-17,31H,10-11,18-25,30H2
InChI key
FGUBGJQGKWQTBO-UHFFFAOYSA-N
General description
This mono-protected diamino functionalized PEG is a useful building block for the introduction of a PEG spacer into molecules containing a carboxylic acid functionality. Removal of the Trt group can be effected using 1-5% TFA in combination with 2-3% TES in DCM.
Analysis Note
Color (visual): pale yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): oil
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 97 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0143
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - (External MSDS)
flash_point_c
110 °C - (External MSDS)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)