Merck
8.45127
Chlorosulfuric acid
≥98% (acidimetric)
Synonym(e):
Chlorosulfonic acid, Chlorosulfuric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.53
UNSPSC Code:
12352100
EC Index Number:
232-234-6
MDL number:
Assay:
≥98% (acidimetric)
Form:
liquid
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorosulfonic acid, Msynthplus
vapor pressure
3.08 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (acidimetric)
form
liquid
potency
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<1 (20 °C in H2O, Aqueous solution; rigorous decomposition)
bp
152 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
-80 °C
density
1.75 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/ClHO3S/c1-5(2,3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Msynthplus
Application
Chlorosulfonic acid Msynthplus. CAS 7790-94-5, pH < - 1 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution,(rigorous decomposition).
Analysis Note
Colour (visual)colourlessAppearance of substance (visual)clearAssay (acidimetric)≥ 98.0 %Free SO₃≤ 1.0 %The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
845127100004027269176341
845127025004027269176334
845127930004027269708542