Fortfahren mit
8.45103
2-Methyltetrahydrofuran
(stabilised with 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol) Msynthplus
Synonym(e):
2-MeTHF, Tetrahydro-2-methylfuran, Tetrahydrosilvan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.13
EC Index Number:
202-507-4
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
102448
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Bp:
78-80 °C (lit.)
Vapor pressure:
136 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
136 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
270 °C
potency
300-2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
1.2-5.7 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78-80 °C (lit.)
mp
-136 °C
transition temp
flash point -11 °C
density
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC1CCCO1
InChI
1S/C5H10O/c1-5-3-2-4-6-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI key
JWUJQDFVADABEY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Farbe (visuell): farblos
Aussehen der Substanz (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.855
Wasser (K. F.): ≤ 0.01 %
Peroxide (als H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identität (IR): entspricht
1,1-Dichlorethen (HS-GC): chargenspezifischer Wert
1,1,1-Trichlorethan: nicht messbar
Benzol: nicht messbar
Tetrachlorkohlenstoff: nicht messbar
1,2-Dichlorethan: nicht messbar
Die Substanz ist mit Butylhydroxytoluol (BHT) stabilisiert
Zum Zeitpunkt der analytischen Prüfung wurde ein Stabilisatorgehalt von >100 ppm ermittelt.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyltetrahydrofuran
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
-10.0 °C - closed cup
flash_point_f
14.0 °F - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)