Fortfahren mit
8.45088
Ethylamine (70% solution in water)
Msynthplus
Synonym(e):
Aminoethane, Monoethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352116
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
460 hPa ( 20 °C)
form
solution
autoignition temp.
375 °C
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat), 265 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.0-12.8 % (v/v)
pH
>14 (20 °C in H2O)
bp
39 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
transition temp
flash point -26 °C
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Color (visual): colourless
Appearance of substance (visual): clear
Assay (acidimetric): 68.0 - 72.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.807
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°C)
-26 °C
Flammpunkt (°F)
-14.8 °F
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)