Wichtige Dokumente
8.43986
Sigma-Aldrich
Divinylbenzene 80%
(stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis
About This Item
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
liquid
Wirksamkeit
4100 mg/kg LD50, oral (rat)
8000 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Übergangstemp.
flash point 70 °C
Dichte
0.915-0.921 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol for synthesis
Anwendung
Divinylbenzene 80% (stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol) for synthesis. CAS 1321-74-0, molar mass 130.18 g/mol.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
158.0 °F
Flammpunkt (°C)
70 °C