Fortfahren mit
8.43948
1,1,2,2-Tetrachlorethan
for synthesis
Synonym(e):
1,1,2,2-Tetrachlorethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,10
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 113,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H2Cl4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.85
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
201-197-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
6.4 hPa ( 20 °C)
€ 47,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
6.4 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat), 3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
mp
-42.5 °C
solubility
2830 g/L
density
1.59 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
InChI key
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Liefert Daten zu den thermodynamischen Eigenschaften von 1,1,2,2-Tetrachlorethan in chemischen Gemischen, was nützlich für chemische Anwendungen ist (Anila et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,593 - 1,598
Wasser (K. F.): ≤ 0,50 %
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,2,2-Tetrachlorethan
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
79-34-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)