Fortfahren mit
8.43871
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx.200000) for synthesis
Synonym(e):
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C4H6O2 · C2H4O)n
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
13111042
Form:
solid
Quality Segment
form
solid
autoignition temp.
>230 °C
mp
>200 °C
density
1.3 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 34.0 - 46.0 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the shelf life of this product
    1 answer
    1. According to our records, Product 843871 has a expiration window of six years from the date of examination.