Fortfahren mit
8.41864
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Synonym(e):
D-(+)-Glucuronolactone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 101,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
251-053-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 38,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
mp
170-175 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H](C1=O)O)O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)