Fortfahren mit
8.41834
4-Benzyloxyphenol
for synthesis
Synonym(e):
4-Benzyloxyphenol, Hydroquinone monobenzyl ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.23
EC Index Number:
203-083-3
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
117.9-121.5 °C
density
1.26 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C13H12O2/c14-12-6-8-13(9-7-12)15-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
VYQNWZOUAUKGHI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)