Wichtige Dokumente
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
202-733-3
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
160 °C
Löslichkeit
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable