Fortfahren mit
8.41638
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H9BF4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.91
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-994-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (acidimetric)
Form:
crystals
€ 142,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (acidimetric)
form
crystals
mp
202-203 °C (sublimed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[B+3].[F-].[F-].[F-].[F-].[O+](C)(C)C
InChI
1S/C3H9O.B.4FH/c1-4(2)3;;;;;/h1-3H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
InChI key
KAAQTDVQNWMZJT-UHFFFAOYSA-J
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trimethyloxonium tetrafluoroborate
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)