Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 35,30 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 118,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H16BNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.09
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
208-366-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
mp
189-194 °C
SMILES string
B(OCCN)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Investigating the Potentiation Effect of 2-APB on CRAC Channels: This study focused on the dual actions of 2-APB, which can potentiate and inhibit calcium influx via CRAC channels, aiming to unravel the underlying mechanisms (X Xu, SA Syed, T Xu - Biophysical Journal, 2015).
- Inhibitory Effects of 2-Aminoethoxydiphenyl Borate (2-APB) on Three KV1 Channel Currents: Explores 2-APB′s role as a multitarget compound with potential as a drug precursor, highlighting its effects on KV1 channel currents (W Zhao, et al. - Molecules, 2023).
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?