Fortfahren mit
8.41535
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid, 1-Naphthylamine-4-sulfonic acid, Naphthionic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 260,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 477,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.25
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-567-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
powder
€ 260,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
powder
mp
240-241 °C
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c2c(c(cc1)N)cccc2
InChI
1S/C10H9NO3S/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H,11H2,(H,12,13,14)
InChI key
NRZRRZAVMCAKEP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)