Fortfahren mit
8.41480
4-Chloroacetanilide
for synthesis
Synonym(e):
4-Chloroacetanilide, N-(4-chlorophenyl)-acetamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,20
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8ClNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
208-707-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
€ 79,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
bp
333 °C/1013 hPa
mp
179-180 °C
solubility
0.95 g/L (experimental)
density
1.385 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>High-performance liquid chromatography (HPLC) method validation:</strong> 4 Chloroacetanilide is used as an internal standard for isosorbide dinitrate in the assay of sustained-release tablets or capsules containing nitroglycerin, isosorbide dinitrate, or pentaerythritol tetranitrate by high-performance liquid chromatography (Gelber and Papas, 1983).</li>
</ul>
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Chloroacetanilide
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Gefahrencodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)