Dokumente
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352117
EG-Index-Nummer:
210-933-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.014 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
288 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
162-163 °C
Dichte
1.3 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
InChIKey
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 159 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 162 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1