Dokumente
8.41139
Sigma-Aldrich
3-Fluorophthalic acid
for synthesis
Synonym(e):
3-Fluor-1,2-benzoldicarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5FO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
216-433-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C8H5FO4/c9-5-3-1-2-4(7(10)11)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)/p-2
InChIKey
BBCQSMSCEJBIRD-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 158 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 161 °C
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable