Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 42,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 408,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10O2Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.83
EC Index Number:
218-880-1
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1.47 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
powder
bp
>350 °C/1013 hPa
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sn](=O)(O)CCCC
InChI
1S/C4H9.H2O.O.Sn/c1-3-4-2;;;/h1,3-4H2,2H3;1H2;;/q;;;+1/p-1
InChI key
WIHMDCQAEONXND-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Assay (Sn): 54.0 - 60.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
2273-43-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?