Fortfahren mit
8.40018
N,N-Dimethylethylamine
for synthesis
Synonym(e):
N,N-Dimethylethylamine, Ethyldimethylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 27,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 54,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H11N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.14
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
209-940-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 27,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
527 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
190 °C
potency
606 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-11.2 % (v/v)
pH
12.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
36.5 °C/1013 hPa
mp
-140 °C
transition temp
flash point -45.5 °C
density
0.675 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC)(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChI key
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.673 - 0.676
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N,N-Dimethylethylamine
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
598-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)