Fortfahren mit
8.24566
Platinum(II) chloride
73% Pt, for synthesis
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
Platinum(II) chloride (73% Pt), Platinum dichloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Pt
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.98
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
233-034-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 166,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Platinum(II) chloride (73% Pt), for synthesis
Quality Segment
form
powder
potency
3423 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 ( in H2O, suspension)
mp
581 °C (decomposes)
density
6.1 g/cm3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Pt](Cl)Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (of Pt): ≥ 70.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum(II) chloride (73% Pt)
Piktogramme
Health hazardCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)