8.24510
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Synonym(e):
cis-Diamindichlorplatin(II), cis-Dichlordiamminplatin(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
270 °C (decomposition)
Löslichkeit
2.5 g/L
Dichte
3.7 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
850 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
InChIKey
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable